Merck
MTCR1030
MTC Bio 4-Way Rack
holds 4 x 50 mL, 12 x 15 mL OR 32 x 1.5/2.0 mL, assorted colors
Synonym(e):
laboratory rack, tube holder
About This Item
UNSPSC-Code:
41122804
NACRES:
NB.12
Materialien
assorted colors
polypropylene
Leistungsmerkmale
holds 4 x 50 mL, 12 x 15 mL OR 32 x 1.5/2.0 mL
Verpackung
pack of 5 ea
Hersteller/Markenname
MTC Bio R1030
Allgemeine Beschreibung
Rack, 4 way (4x50, 12x15, 32x1.5/0.5ml), Rainbow Pack, 5/pk
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Polypropylene, withstand -80°C
  • Compact and space efficient
  • Autoclavable
Rechtliche Hinweise
MTC is a trademark of MTC Bio
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)