MTCP80505S
MTC™ Bio Reservoir
capacity 50 mL, sterile, pack of 200 ea (40 x bags 5 ea)
Synonym(e):
cryo tube storage box, reagent dish, reagent holder
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121522
NACRES:
NB.12
Sterilität
sterile
Verpackung
pack of 200 ea (40 x bags 5 ea)
Hersteller/Markenname
MTC™ Bio P8050-5S
Kapazität
50 mL
Allgemeine Beschreibung
Reservoir, 50ml sterile, 5/sterile bag, 200/cs
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Graduated inner walls
- Micro-trough U-shaped bottoms
- Pouring spouts on all 4 corners
Rechtliche Hinweise
MTC is a trademark of MTC Bio
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)