MTCP80251S
MTC™ Bio Reservoir
capacity 25 mL, sterile, pack of 100 ea (individually wrapped)
Synonym(e):
cryo tube storage box, reagent dish, reagent holder
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
sterile
Verpackung
pack of 100 ea (individually wrapped)
Hersteller/Markenname
MTC™ Bio P8025-1S
Kapazität
25 mL
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Graduated inner walls
- Micro-trough U-shaped bottoms
- Pouring spouts on all 4 corners
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)