Merck
MTCP70051S
MTC Bio ASPIR-8 Resevoir
capacity 5 mL, sterile, pack of 100 ea (individually wrapped)
Synonym(e):
cooled tube rack, reagent dish, reagent holder
About This Item
UNSPSC-Code:
41121522
NACRES:
NB.15
Sterilität
sterile
Verpackung
pack of 100 ea (individually wrapped)
Hersteller/Markenname
MTC Bio P7005-1S
Kapazität
5 mL
Allgemeine Beschreibung
ASPIR-8 Reservoir, 5mL, sterile, Individually wrapped, 100/cs
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Graduated inner walls
  • Micro-trough U-shaped bottoms
  • Pouring spouts on all 4 corners
Rechtliche Hinweise
MTC is a trademark of MTC Bio
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)