Merck
MTCP5212200U
MTC Bio ProPette LE 12-Channel Adjustable Pipettor
capacity 20-200 μL
Synonym(e):
pipette
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.15
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
MTC Bio P5212-200U
Kapazität
20-200 μL
Allgemeine Beschreibung
ProPette LE 12 -Channel Pipette, 20 to 200µL
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Adjustable with Roto-Lock
  • Light weight with reduced forces
  • Full volume range (1.0µL-300µL)
  • Superior accuracy and reproducibility
  • Outstanding user comfort
Rechtliche Hinweise
MTC is a trademark of MTC Bio
ProPette is a trademark of MTC Bio
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)