MTCP411100
MTC™ Bio Transfer Pipette
size 5 mL, large bulb, non-sterile, pack of 250 ea (bulk bag)
Synonym(e):
pipet
About This Item
Materialien
low-density polyethylene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduation: no
Verpackung
pack of 250 ea (bulk bag)
Hersteller/Markenname
MTC™ Bio P4111-00
Länge
150 mm
Kolbenentnahme
3.5 mL
Größe
5 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Transparent, non-toxic and inert
- Precise, uniform drop size
- Shatter-proof and unbreakable
- Heat Sealable
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)