MTCC3215CG
MTC™ Bio ClearSeal™ Screw Cap Microtubes
capacity 0.5 mL, sterile, cap, natural, conical bottom, pack of 1000 ea (20 x bags 50 ea)
Synonym(e):
centrifuge tube, screw-cap tube
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear cap
clear tube
conical bottom
polypropylene
round
screw top cap
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
cap natural
Verpackung
pack of 1000 ea (20 x bags 50 ea)
Hersteller/Markenname
MTC™ Bio C3215-CG
Parameter
21,000 xcg speed
Kapazität
0.5 mL
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- non-graduated
- ultra-clear polypropylene
- leak-proof O-ring seal from -86°C to +121°C
- Max 22,000×g
- sterile; RNase, DNase & Pyrogen free
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)