MTCC2650W
MTC™ Bio Screw Cap Centrifuge Tube
capacity 50 mL, conical bottom, sterile, pkg of 300 ea (individually wrapped)
Synonym(e):
conical tube, plastic tube
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
blue cap
clear tube
conical bottom
polypropylene
round
screw top cap
Sterilität
sterile
Verpackung
pkg of 300 ea (individually wrapped)
Hersteller/Markenname
MTC™ Bio C2650-W
Parameter
15,000 × g speed (max)
Kapazität
50 mL
Durchm. × L
29 mm × 117 mm
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Sterile, RNase, DNase, pyrogen and cytotoxin free
- Available racked or bagged
- Compatible with standard rotors
- Frosted marking surface
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)