MTCB12007BK
MTC™ Bio Western Blot Box
L × W × D 3 1/2 in. (8.9 cm) × 2 9/16 in. (6.5 cm) × 1 in. (2.5 cm), black
Synonym(e):
multi blot box, stacking western blot box
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
black
polystyrene
Verpackung
pack of 5 ea
Hersteller/Markenname
MTC™ Bio B1200-7BK
L × B × T
3 1/2 in. (8.9 cm) × 2 9/16 in. (6.5 cm) × 1 in. (2.5 cm)
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- A perfect box for every blot
- Reduce antibody usage
- Hinged lid minimizes evaporation
- For halves, wholes, strips or minis
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)