Wichtige Dokumente
MAK494
Creatine Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Synonym(e):
Creatine Quantification Kit
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Anwendung(en)
food and beverages
Nachweisverfahren
colorimetric
fluorometric
Relevante Krankheit(en)
neurological disorders; musculoskeletal disorders; genitourinary disorders; neurodegenerative disorders
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Linear detection range 4 to 1000 µM (colorimetric) or 0.5 to 50 µM (fluorometric).
- Simple procedure allows for reliable quantitation of creatine within 30 minutes.
Eignung
Prinzip
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)