MAK368
Starch Colorimetric/Fluorometric Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
About This Item
Empfohlene Produkte
Verwendung
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Nachweisverfahren
colorimetric
fluorometric
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Eignung
Prinzip
Ersetzt durch
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flammpunkt (°F)
188.6 °F
Flammpunkt (°C)
87 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)