MAK120
Urease Activity Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Synonym(e):
Urea Amidohydrolase Activity Assay Kit
About This Item
Empfohlene Produkte
Verwendung
sufficient for 100 colorimetric tests
Anwendung(en)
environmental
Nachweisverfahren
colorimetric
Relevante Krankheit(en)
gastrointestinal diseases
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Eignung
Prinzip
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable