MAK051
Aconitase Activity Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Synonym(e):
Aconitase Enzyme Activity Kit
About This Item
Empfohlene Produkte
Verwendung
sufficient for 100 colorimetric tests
Nachweisverfahren
colorimetric
Relevante Krankheit(en)
neurological disorders; cardiovascular diseases; cancer
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
human ... ACO1(48) , ACO2(50)
mouse ... ACO1(11428) , ACO2(11429)
rat ... ACO1(50655) , ACO2(79250)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Eignung
Prinzip
Ersetzt durch
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials