M7695
Anti-Munc-18-3 in Kaninchen hergestellte Antikörper
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-MUNC18C, Anti-PSP, Anti-Syntaxin Binding Protein 3 (STXBP3), Anti-UNC-18C
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~66 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Methode(n)
western blot: 0.75-1.5 μg/mL using mouse brain extract (S1 fraction)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... STXBP3(6814)
mouse ... Stxbp3a(20912)
rat ... Stxbp3(114095)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)