Wichtige Dokumente
M7686
Greiner FLUOTRAC™ 200 1536 well plates
flat bottom black polystyrene wells, non-sterile
Synonym(e):
1536 immunoassay plates, 1536 multiwell plates, 1536 well microplates, 1536 well microtiter plates
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
black polystyrene plate
flat bottom black polystyrene wells
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
lid: no
Verpackung
case of 60
Hersteller/Markenname
Greiner 782076
Maximales Volumen
12.6 μL
Größe
1536 wells
Arbeitsvolumen
10 μL
Bindungsart
medium binding surface
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
Eignung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)