Merck
M7504
Sigma-Aldrich
Mannan aus Saccharomyces cerevisiae
prepared by alkaline extraction
Synonym(e):
D-Mannan
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
NACRES:
NA.25
Biologische Quelle
bakers yeast (whole cell)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D 73 to 89 °, c = 1% (w/v) in water
Verunreinigungen
<1.0% Low molecular weight saccharides (TLC)
Farbe
beige
Löslichkeit
water: ~50 g/L
Kationenspuren
Na: <2%
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Mannan ist die Hauptkomponente von Hefezellwand-Polysacchariden, die in der Natur verbreitet vorkommen, zum Beispiel in Pflanzen, Bakterien, Hefen und anderen Organismen. Es umfasst ein stark verzweigtes komplexes Kohlenhydrat, ein α-1,6-Gerüst mit α-1,2- und α-1,3-gebundenen Mannosid-Seitenketten.
Anwendung
Mannan aus Saccharomyces cerevisiae wird zum Beschichten der Mikrotiter-Wells zum Quantifizieren der Konzentration von Mannose-bindendem Lectin (MBL) mittels Mannan-Bindungs-ELISA eingesetzt.
Mannan aus Saccharomyces cerevisiae wurde bei einer Untersuchung verwendet, um die nichtopsonische Aufnahme des Mycobacterium-avium-Komplexes durch menschliche Monozyten und Alveolarmakrophagen zu bewerten. Es wurde außerdem in einer Studie verwendet, bei der neue Lektine aus Zwiebeln von Croccus sativum untersucht wurden.
Biochem./physiol. Wirkung
Mannan weist verschiedene biologische Eigenschaften auf, einschließlich antiproliferative, antioxidative und immunmodulatorische Eigenschaften. Es wird als Härtekomponente und Emulsionsstabilisator eingesetzt. Mannan ist auch an der Hemmung der Pathogenadhärenz, Regulation des Bakterienwachstums und Verbesserung der Immunantwort beteiligt.
Angaben zur Herstellung
Mit der Haworth-Methode hergestellt.
Sonstige Hinweise
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Polysacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Michael L Patnode et al.
Cell, 179(1), 59-73 (2019-09-21)
Development of microbiota-directed foods (MDFs) that selectively increase the abundance of beneficial human gut microbes, and their expressed functions, requires knowledge of both the bioactive components of MDFs and the mechanisms underlying microbe-microbe interactions. Here, gnotobiotic mice were colonized with
Y Oda et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 16(10), 978-981 (1993-10-01)
Four isolectins were isolated from bulbs of Croccus sativum (saffron), using affinity chromatography on mannan-Sepharose 4B, gel filtration and ion-exchange column chromatography in the presence of 8 M urea. The relative molecular masses of these lectins were determined by gel
Polysaccharides. Part XXIV. Yeast mannan.
Haworth, W.N., et al.
Journal of the Chemical Society, 784-791 (1937)
J A Roecklein et al.
The Journal of laboratory and clinical medicine, 119(6), 772-781 (1992-06-11)
The uptake of Mycobacterium avium complex (MAC) microorganisms by human peripheral blood monocytes (PBMs) and alveolar macrophages (AMs) is not well understood. We have previously shown, under opsonic conditions, that humoral factors are important in mediating the uptake of MAC
Geelsu Hwang et al.
PLoS pathogens, 13(6), e1006407-e1006407 (2017-06-16)
Candida albicans is frequently detected with heavy infection by Streptococcus mutans in plaque-biofilms from children with early-childhood caries (ECC). This cross-kingdom biofilm contains an extensive matrix of extracellular α-glucans that is produced by an exoenzyme (GtfB) secreted by S. mutans.