M6324
MART-1 (27-35), Human
Synonym(e):
Antigen LB39-AA (27-35) (human), Antigen SK29-AA (27-35) (human), Melan-A Protein (27-35) (human), Melanoma Antigen Recognized By T-Cells 1 (27-35) (human)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
lyophilized powder
Qualitätsniveau
Farbe
white
Löslichkeit
water, double-distilled: soluble
Lagertemp.
−20°C
Amino Acid Sequence
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable