Merck
M0289
Sigma-Aldrich
MOPS Heminatriumsalz
foil pouch
Synonym(e):
3-Morpholino-propansulfonsäure Heminatriumsalz, 4-Morpholin-propansulfonsäure Heminatriumsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H14.5NO4S · 0.5Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.25
UNSPSC-Code:
12161700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Form
powder
pH-Wert
6.5-7.5 (25 °C)
Nützlicher pH-Bereich
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
SMILES String
[Na+].OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1.[O-]S(=O)(=O)CCCN2CCOCC2
InChI
1S/2C7H15NO4S.Na/c2*9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8;/h2*1-7H2,(H,9,10,11);/q;;+1/p-1
InChIKey
OVCWZKQPQOVIDT-UHFFFAOYSA-M
Rekonstituierung
Contents of each foil pouch dissolved in 1 liter deionized water will yield 0.1 M hemisodium MOPS buffer, pH 7 at 25 °C.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)