Wichtige Dokumente
M023080
TFA-Hexylaminolinker-Phosphoramidit
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
Synonym(e):
TFA-Hexylaminolinker-Amidit
About This Item
Empfohlene Produkte
Typ
for DNA synthesis
Qualitätsniveau
Produktlinie
Proligo Reagents
Assay
≥98% (31P-NMR)
Schüttdichte
1.095 g/mL
Eignung
conforms to structure for H-NMR (Identity)
Kompatibilität
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
Lagertemp.
−70°C
SMILES String
CC(C)N(C(C)C)P(OCCCCCCNC(=O)C(F)(F)F)OCCC#N
InChI
1S/C17H31F3N3O3P/c1-14(2)23(15(3)4)27(26-13-9-10-21)25-12-8-6-5-7-11-22-16(24)17(18,19)20/h14-15H,5-9,11-13H2,1-4H3,(H,22,24)
InChIKey
SMMKTKILBQHSFL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?