L8793
Anti-MAP1LC3A antibody
rabbit polyclonal
Synonym(e):
Anti-MAP1 light chain 3-like protein 1, Anti-MAP1A/1B light chain 3 A, Anti-MAP1A/MAP1B LC3 A, Anti-MAP1ALC3, Anti-MAP1BLC3, Anti-MAP1LC3A, Anti-Microtubule-associated protein 1 light chain 3 alpha
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Anti-LC3A in Kaninchen hergestellte Antikörper, ~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 16-18 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using extracts of human U87 cells
western blot: 0.5-1 μg/mL using whole extracts of rat and mouse brain
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MAP1LC3A(84557)
mouse ... Map1lc3a(66734)
rat ... Map1lc3a(362245)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- immunohistochemistry
- immunostaining
- western blotting
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?