L6520
Prolaktin aus Schafhypophyse
20-50 IU/mg
Synonym(e):
LTH, Lactogenes Hormon aus Schafshypophyse
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Spezifische Aktivität
20-50 IU/mg
Löslichkeit
water: 7 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
sheep ... PRL(443317)
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges