L5668
Lipopolysaccharide aus Escherichia coli O127:B8
Ready Made solution, 1 mg/mL
Synonym(e):
LPS
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Escherichia coli (O127:B8)
Qualitätsniveau
Form
buffered aqueous solution
Konzentration
1 mg/mL
Farbe
colorless to faint yellow
Löslichkeit
water: soluble
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable