Wichtige Dokumente
L4420
LY-367385 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-(+)-a-amino-4-carboxy-2-methylbenzeneacetic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
H2O: >10 mg/mL
Ersteller
Eli Lilly
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Cc1cc(ccc1[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H11NO4/c1-5-4-6(9(12)13)2-3-7(5)8(11)10(14)15/h2-4,8H,11H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)/t8-/m0/s1
InChIKey
SGIKDIUCJAUSRD-QMMMGPOBSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable