Merck
L1013
Sigma-Aldrich
Lowry Reagent
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
IVD
for in vitro diagnostic use
Sonstige Hinweise
Trockenpulvermischung, Lowry-Reagens mit Natriumdodecylsulfat.
Rekonstituierung
Mit deionisiertem Wasser auf ein Gesamtvolumen von 40 mL rekonstituieren.
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Protein measurement with the Folin phenol reagent.
O H LOWRY et al.
The Journal of biological chemistry, 193(1), 265-275 (1951-11-01)