KMM-201NV
KOD One™ PCR Master-Mix -BLAU-
Ready-to-use 2X hot-start PCR master mix with a modified KOD DNA polymerase optimized for ultra-fast and convenient high-fidelity PCR
Synonym(e):
Fast-Heißstart-PCR, High-Fidelity DNA-Polymerase, KOD One™ PCR Ready Mix
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Escherichia coli (carrying the cloned UKOD DNA polymerase gene)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Verwendung
sufficient for 25 reactions
sufficient for 500 reactions
Leistungsmerkmale
Fast PCR
High Fidelity PCR
dNTPs included
hotstart
Methode(n)
PCR: suitable
Aufnahme
crude DNA
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Diese Heißstart-KOD-Polymerase wird mit zwei Arten von Antikörpern inaktiviert, die die 5′→3′-Polymeraseaktivität und 3′→5′-Exonukleaseaktivität verhindern. Bei der Wärmeaktivierung werden aufgrund der 3′→5′-Korrekturlesefähigkeit des Enzyms stumpfendige PCR-Produkte erzeugt.
Anwendung
- Zur Amplifikation genomischer DNA
- cDNA-Amplifikation
- Direkte PCR
- Kolonie-PCR
- Amplifikation von NGS-Bibliotheken
- Genmutation direkt an der Stelle
Kompatible Probentypen: Serum, Plasma, Zellen, Pflanzen, Bodenextrakte, DNA, Nägel, Haare usw.
Benötigtes Probenvolumen: ca. 50 ng DNA
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Schnell: Amplifiziert Ziele unter Anwendung der folgenden sehr kurzen Bedingungen:
o 1∼ 10 kb: 5 Sek./kb
o 10 kb∼: 10 Sek./kb
- Gebrauchsfertig: 2X vorgemischte Lösung aus UKOD DNA-Polymerase, Puffer, dNTP und MgCl2. KOD One PCR Master Mix Blue enthält einen Ladefarbstoff (BPB), der ein direktes Auftragen auf Agarose-Gele ermöglicht.
- Hohe Wiedergabetreue: Ungefähr 80-fach höhere Wiedergabetreue als konventionelle Taq DNA-Polymerase. Dieses Gemisch kann für verschiedene Zwecke eingesetzt werden, wo dies von Vorteil wäre (z. B. bei der Zubereitung von langen Zielamplicons für die Sequenzierung).
- Hohe Effizienz: Ermöglicht eine durchsatzhohe PCR und ultraschnelle PCR-Zyklierungsbedingungen mit einer Extensionszeit von 5 Sek./kb.
- Für die Rohproben-PCR: Wirksam bei der direkten PCR-Amplifikation von Rohproben, z. B. von biologischen Proben, Nahrungsmittelproben, Bodenextrakten usw.
- Hohe Flexibilität: Amplifiziert Templates, die Uracil (dU) enthalten. Amplifiziert Fragmente durch zersetzte Primer mit Inosinen (dI) und Uracilen.
Verpackung
KMM-201NVS – 0,25ML reicht für 25 Reaktionen von je 20 μL oder für 10 Reaktionen von je 50 μL.
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Verwandter Inhalt
KOD One™ PCR Master Mix overview for ultra-fast PCR with high specificity, fidelity, and yield
KOD One™ PCR-Mastermix-Übersicht für ultraschnelle PCR mit hoher Spezifität, Genauigkeit und Ausbeute