Wichtige Dokumente
I3639
Isoetharine mesylate salt
Synonym(e):
4-[1-Hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]butyl]-1,2-benzenediol mesylate salt
About This Item
Empfohlene Produkte
Ersteller
Sanofi Aventis
Qualitätsniveau
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CS(O)(=O)=O.CCC(NC(C)C)C(O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C13H21NO3.CH4O3S/c1-4-10(14-8(2)3)13(17)9-5-6-11(15)12(16)7-9;1-5(2,3)4/h5-8,10,13-17H,4H2,1-3H3;1H3,(H,2,3,4)
InChIKey
SOYAGMVKMXZVNZ-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154) , ADRB3(155)
Anwendung
- as an adrenergic drug to test its effect on embryo implantation in 4-day pregnant mice
- as a substrate for recombinant human sulfotransferase (SULT) in SULT assay to monitor conjugation reaction
- as a β-2 agonist in collision-induced dissociation (CID) mass spectrometry analysis
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)