Wichtige Dokumente
I2532
Monoclonal Anti-Interleukin-7 antibody produced in mouse
clone 7417.111, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Synonym(e):
Anti-IL-7
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
7417.111, monoclonal
Form
lyophilized powder
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
neutralization: suitable
western blot: 1-2 μg/mL
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IL7(3574)
Allgemeine Beschreibung
Monoclonal Anti-Interleukin-7 recognizes recombinant human IL-7 (approximately 17 kDa).
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)