I0783
Monoclonal Anti-ILK antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone 65.1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Integrin-linked protein kinase
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
65.1, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~59 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, bovine, monkey, mouse, canine
Konzentration
~2 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-2.0 μg/mL using whole cell extract of Chinese hamster ovary cell line (CHO cells)
Isotyp
IgG2b
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ILK(3611)
mouse ... Ilk(16202)
rat ... Ilk(170922)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- immunostaining
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
- western blotting
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)