HS23202N
TrueNorth® Cryogenic Vial
capacity 2 mL, natural lid, round bottom
Synonym(e):
Cryogenic Vial
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
natural lid
natural tube
polypropylene
round bottom
Beschreibung
threaded joint external
Sterilität
sterile
Verpackung
pack of 500 ea
Hersteller/Markenname
Heathrow Scientific HS23202N
Parameter
-196 °C min. temp.
Kappendurchm.
12.2 mm
Kapazität
2 mL
Röhrchendurchm.
12 mm
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Puncture/rupture-resistance polypropylene vial
- Silicone lid seal & patented easy-grip faceted lid with ergonomic 1.5 twist to open and close
- Flush cap saves space during storage
- Printed writing area and graduations
- Sterile packed in resealable bags. Includes traceable sterility certificate
- Recommended for mechanical freezers and vapor phase LN2 (-196°)
- US Patent No. D595424
- Disposable
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)