Merck
HS206373A
Transfer Pipette
working volume 3 mL, non-sterile, pack of 500 ea (bulk packed)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.04
Materialien
polyethylene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations 0.5 mL
Verpackung
pack of 500 ea (bulk packed)
Hersteller/Markenname
Heathrow Scientific HS206373A
Kapazität
7 mL
Arbeitsvolumen
3 mL
Anwendung(en)
PFAS testing
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
The Transfer Pipette is a one-piece, unbreakable polyethylene plastic pipette, and is well-suited for blood banking, urinalysis, hematology, wet chemistry, microbiology, and serology.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • 3 mL working volume (7 mL volume) x 155 mm L, .50 mL graduations
  • Bulk packed in a handy dispenser box
  • Disposable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HS206373A-500EA4065265820288