HS120189
Adapt-a-Rack® Flexible Multi-Tube Rack
for tubes, 5 ‑ 50 mL, pink, pk of 2
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
pink POM
Leistungsmerkmale
for tubes 5 ‑ 50 mL
Holds 4 x 12-30 mm tubes
Holds 4 x 5-50 mL tubes
Verpackung
pk of 2
Hersteller/Markenname
Heathrow Scientific HS120189
L × B × H
18.1 × 5.6 × 7.6 cm
Größendurchm.
4 wells × 12-30 mm
Farbe
pink
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- made from POM
- racks can be linked together for additional holding capacity
- open sides allow for label viewing
- flat base to hold tubes upright
- linked racks should be supported underneath when carrying
- available in soldi or a combination of colors for easy coding indentification
- autoclavable
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
HS120189 | 4061832766157 |