Merck
HPA027524
Sigma-Aldrich
Anti-ZEB1 in Kaninchen hergestellte Antikörper
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
Anti-AREB6, Anti-BZP, Anti-FECD6, Anti-NIL-2-A, Anti-PPCD3, Anti-TCF8, Anti-ZEB, Anti-Zfhep, Anti-Zfhx1a
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
Human Protein Atlas-Nummer:
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Produktlinie
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human
Erweiterte Validierung
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Methode(n)
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
Immunogene Sequenz
EAEKPESSVSSATGDGNLSPSQPPLKNLLSLLKAYYALNAQPSAEELSKIADSVNLPLDVVKKWFEKMQAGQISVQSSEPSSPEPGKVNIPAKNNDQPQSANANEPQDSTVNLQSPLKMTNSPVLPVGST
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ZEB1(6935)
Immunogen
Zinkfinger-E-Box-bindende Homöobox 1 (ZEB1), rekombinantes Protein-Epitop-Signature-Tag (PrEST)
Anwendung
Alle Antikörper des Typs Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies wurden vom Human Protein Atlas-Projekt (HPA) entwickelt und validiert. Jeder Antikörper wird immunhistochemisch gegen Hunderte gesunde und kranke Gewebe geprüft. Diese Abbildungen können auf der Website des Human Protein Atlas (HPA) über den Bildergalerie-Link eingesehen werden. Wir stellen außerdem Prestige Antibodies®-Protokolle und weitere nützliche Informationen bereit.
Der Anti-ZEB1-Antikörper vom Kaninchen wird in Western Blots, in der Chromatin-Immunpräzipitation, der Immunhistochemie und der Immunfluoreszenz eingesetzt.
Biochem./physiol. Wirkung
ZEB1 (Zinkfinger-E-Box-bindende Homöobox 1) ist ein EMT-Transkriptionsfaktor (EMT = epithelial-mesenchymale Transition), der die Expression von E-Cadherin kontrolliert. Er wirkt als Repressor für E-Cadherin und induziert dadurch die EMT. Somit spielt ZEB1 eine wichtige Rolle bei der Tumorinvasion und Metastasierung. Die epigenetische Suppression von ZEB1 könnte ein nützliches Instrument zur Überwindung der Medikamentenresistenz bei menschlichem Brustkrebs sein. Mutationen in diesem Gen werden mit posteriorer polymorpher Hornhautdystrophie und Fuchs′scher endothelialer Hornhautdystrophie (FECD6) in Verbindung gebracht. Das ZEB1-Gen ist auf dem humanen Chromosom 10p11.2 lokalisiert.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Prestige Antibodies® sind gut charakterisierte und umfangreich validierte Antikörper mit dem zusätzlichen Vorteil, dass alle verfügbaren Charakterisierungsdaten für jedes Target über das „Human Protein Atlas“-Portal (Link direkt unterhalb der Produktbezeichnung am Anfang dieser Seite) zugänglich sind. Die Einzigartigkeit und geringe Kreuzreaktivität von Prestige Antibodies® mit anderen Proteinen beruhen auf sorgfältig gewählten Antigenregionen, Affinitätsaufreinigung und strengen Auswahlkriterien. Prestige-Antigenkontrollen sind für jeden entsprechenden Prestige Antibody erhältlich (siehe Abschnitt mit Links).
Jeder Prestige Antibody wird wie folgt getestet:
  • IHC-Gewebearray aus 44 normalen Humangewebeproben und 20 der häufigsten Krebsgewebeproben.
  • Proteinarray aus 364 humanen rekombinanten Proteinfragmenten.
Verlinkung
Corresponding Antigen APREST84772
Physikalische Form
Lösung in phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH-Wert 7,2, enthält 40 % Glycerin und 0,02 % Natriumazid
Rechtliche Hinweise
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Shalini Singh et al.
eLife, 5 (2016-05-15)
In the developing mammalian brain, differentiating neurons mature morphologically via neuronal polarity programs. Despite discovery of polarity pathways acting concurrently with differentiation, it's unclear how neurons traverse complex polarity transitions or how neuronal progenitors delay polarization during development. We report
Maricica Pacurari et al.
International journal of oncology, 43(2), 548-560 (2013-05-28)
Lung cancer remains the leading cause of cancer-related mortality for both men and women. Tumor recurrence and metastasis is the major cause of lung cancer treatment failure and death. The microRNA‑200 (miR-200) family is a powerful regulator of the epithelial-mesenchymal
Mutational spectrum of the ZEB1 gene in corneal dystrophies supports a genotype-phenotype correlation.
Lechner J, et al.
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 54, 3215-3223 (2013)
Jason A Hanna et al.
BioTechniques, 52(4), 235-245 (2012-04-10)
MicroRNAs (miRNAs) have emerged as key regulators in the pathogenesis of cancers where they can act as either oncogenes or tumor suppressors. Most miRNA measurement methods require total RNA extracts which lack critical spatial information and present challenges for standardization.
A self-enforcing CD44s/ZEB1 feedback loop maintains EMT and stemness properties in cancer cells.
Preca BT, et al.
International Journal of Cancer. Journal International Du Cancer, 137, 2566-2577 (2015)