HPA003245
Anti-ABLIM3 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
Anti-Actin-binding LIM protein 3 antibody produced in rabbit, Anti-Actin-binding LIM protein family member 3 antibody produced in rabbit, Anti-abLIM-3 antibody produced in rabbit
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Produktlinie
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Form
buffered aqueous glycerol solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
Immunogene Sequenz
DLSTATKSKTSEDISQTSKYSPIYSPDPYYASESEYWTYHGSPKVPRARRFSSGGEEDDFDRSMHKLQSGIGRLILKEEMKARSSSYADPWTPPRSSTSSREALHTAGYEMSLNGSPRSHYLADSDPLISKSASLPAYRRNGLHRT
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ABLIM3(22885)
Verwandte Kategorien
Immunogen
Anwendung
Immunohistochemistry (1 paper)
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Verlinkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)