H6389
Hexacosansäuremethylester
≥99% (capillary GC)
Synonym(e):
Methyl-hexacosanoat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (capillary GC)
Form
powder
Funktionelle Gruppe
ester
Lipid-Typ
saturated FAs
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C27H54O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27(28)29-2/h3-26H2,1-2H3
InChIKey
VHUJBYYFFWDLNM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable