Merck
H5288
Millipore
HIS-Select® Wash Buffer
About This Item
UNSPSC-Code:
12161700
NACRES:
NA.56
Qualitätsniveau
Anwendung
HIS-Select® Wash Buffer may be used in the resuspension of cell pellets for lysate preparation for histidine affinity purification.
Physikalische Form
Contains 10 mM imidazole, 0.3 M sodium chloride, 50 mM sodium phosphate, pH 8.0.
Rechtliche Hinweise
HIS-Select is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
James P Coleman et al.
Journal of bacteriology, 190(4), 1247-1255 (2007-12-18)
Pseudomonas aeruginosa is an opportunistic human pathogen which relies on several intercellular signaling systems for optimum population density-dependent regulation of virulence genes. The Pseudomonas quinolone signal (PQS) is a 3-hydroxy-4-quinolone with a 2-alkyl substitution which is synthesized by the condensation
Pär Comstedt et al.
PloS one, 9(11), e113294-e113294 (2014-11-20)
There is currently no Lyme borreliosis vaccine available for humans, although it has been shown that the disease can be prevented by immunization with an OspA-based vaccine (LYMErix). Outer surface protein A (OspA) is one of the dominant antigens expressed