H2519
Heparinase I aus Flavobacterium heparinum
Lyophilized powder stabilized with approx. 25% bovine serum albumin, ≥200 units/mg protein (enzyme + BSA)
Synonym(e):
Heparin Lyase I
About This Item
Empfohlene Produkte
Konjugat
conjugate (Glucosaminoglycan)
Qualitätsniveau
Form
lyophilized solid
Spezifische Aktivität
≥200 units/mg protein (enzyme + BSA)
Mol-Gew.
42.8 kDa
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
- Verdau von Plasmaproben
- Untersuchung der Auswirkungen von Medium, Waschen und Ultraschall auf die Infektiosität von Chlamydia pneumonia
- enzymatische Entfernung von Heparinsulfat von der Oberfläche humaner Rhabdomyosarcom-Zellen
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
A key resource feature at our Enzyme Explorer section of biochemicals is "Enzymes for Carbohydrate Analysis and Digestion." Offering kits, reagents, analysis, lists of enzymes related to PTM and carbohydrate metabolism.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.