Merck
GHS380
Sigma-Aldrich
Hämatoxylin-Lösung, Gill 3
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116124
NACRES:
NA.47
Form
solution
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
Konzentration
6 g/L
Anwendung(en)
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
Anwendung
Die Formulierung nach Gill III kann in der Zytologie und/oder Histologie je nach Färbedauer für die progressive oder regressive Färbung eingesetzt werden. Zur Verwendung bei Hämatoxylin-Eosin-Färbeverfahren.
Sonstige Hinweise
6 g/l zertifiziertes Hämatoxylin
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Christin Elßner et al.
Gastroenterology, 156(4), 1190-1205 (2018-11-18)
Cholangiocyte proliferation and ductular reaction contribute to the onset and progression of liver diseases. Little is known about the role of the transcription factor nuclear factor-κB (NF-κB) in this process. We investigated the activities of the RELB proto-oncogene NF-κB subunit