Merck
GESE282P5
GE glass plate
rectangular, L × D 10 cm × 12 cm
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.22
Materialien
rectangular
Verpackung
pack of 5 ea
Hersteller/Markenname
Cytiva Article No. 80-6153-34
Cytiva SE282P-5
L × T
10 cm × 12 cm
Verwandte Kategorien
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GESE282P54061832672519