Merck
GENA931-1ML
Maus-IgG, HRP-verknüpfter Vollantikörper
Cytiva NA931-1ML
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.76
Leistungsmerkmale
wetted part: no
Verpackung
pkg of 1 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva NA931-1ML
Farbe
Brown (light)
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Die HRP-verknüpften Vollantikörper werden durch Hyperimmunisierung eines Tieres mit gereinigten Immunglobulinfraktionen aus normalem Humanserum hergestellt, um Antikörper mit hoher Affinität zu produzieren.
Die Antikörper werden mit Verdünnungsrichtlinien für relevante Anwendungen geliefert und sollten bei 2 bis 8 °C gelagert werden.
Anwendung
Maus IgG HRP-verknüpfter Vollantikörper wird im Immunblotting verwendet
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Hochgradig spezies-spezifisch.
  • Optimiert für die Verwendung mit unseren ECL Detektionsreagenzien.
  • Empfohlene Verdünnungen zur Minimierung des Hintergrundes.
Lagerung und Haltbarkeit
Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt möglicherweise 90 Tage vor dem Verfallsdatum versandt wird. Für weitere Informationen zum chargenspezifischen Verfallsdatum wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst.
Hinweis zur Analyse
Das Analysenzertifikat für dieses Produkt finden Sie unter www.cytiva.com.
Rechtliche Hinweise
ECL is a trademark of Cytiva
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Valéna Karaghiannis et al.
Haematologica (2023-01-27)
Gain-of-function mutations in the EPAS1/HIF2A gene have been identified in patients with hereditary erythrocytosis that can be associated with the development of paraganglioma, pheochromocytoma and somatostatinoma. In the present study, we describe a unique european collection of 41 patients and
Joey De Backer et al.
Scientific reports, 11(1), 10879-10879 (2021-05-27)
Cytoglobin (CYGB) is a ubiquitously expressed protein with a protective role against oxidative stress, fibrosis and tumor growth, shown to be transcriptionally regulated under hypoxic conditions. Hypoxia-inducible CYGB expression is observed in several cancer cell lines and particularly in various
Anna Keppner et al.
International journal of molecular sciences, 23(13) (2022-07-10)
The kidney is strongly dependent on a continuous oxygen supply, and is conversely highly sensitive to hypoxia. Controlled oxygen gradients are essential for renal control of solutes and urine-concentrating mechanisms, which also depend on various hormones including aldosterone. The cortical
Nahid Iglesias et al.
Molecular cell, 77(1), 51-66 (2019-12-01)
Spatially and functionally distinct domains of heterochromatin and euchromatin play important roles in the maintenance of chromosome stability and regulation of gene expression, but a comprehensive knowledge of their composition is lacking. Here, we develop a strategy for the isolation of
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GENA931-1ML4061837624179