Merck
GE65152105050250
SpeedBeads magnetische Carboxylat-modifizierte Partikel
Cytiva 65152105050250, 0.70-1.10 μm avg. part. size, suspension (5% Solids)
Synonym(e):
SpeedBeads
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.56
ligand
(carboxylate modified particles)
Form
suspension (5% Solids)
Verpackung
pkg of 15 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 65152105050250
Konzentration
50 mg/mL
Durchschnittliche Teilgröße
0.70-1.10 μm
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Anwendung
Die häufigsten Anwendungsgebiete von Sera-Mag SpeedBeads und Sera-Mag magnetischen Carboxylat-modifizierten Partikeln sind Probenvorbereitung, Proteomik, Isolierung von Nukleinsäuren und Immunassays.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Sera-Mag SpeedBeads und Sera-Mag magnetische Carboxylat-modifizierte Partikel ermöglichen die bequeme Bildung von kovalenten Bindungen von Zielmolekülen.
  • Carboxylgruppen auf der Oberfläche gestatten die problemlose Bildung von kovalenten Bindungen mit Biomolekülen von Interesse unter Nutzung der anwenderfreundlichen Carbodiimid-Chemie.
  • Unterschiedliche Ausprägungen von Hydrophobie/Hydrophilie sind verfügbar.
  • Erhältlich als Sera-Mag SpeedBeads und als Sera-Mag Originalversion.
  • Hervorragende Sensitivität und geringe nicht-spezifische Bindungen für größere Genauigkeit.
  • Kurze magnetische Reaktionszeiten und stabile physische Integrität
Hinweis zur Analyse
Das Analysenzertifikat für dieses Produkt finden Sie unter www.cytiva.com.
Rechtliche Hinweise
Sera-Mag is a trademark of Cytiva
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Structural variation detection by proximity ligation from FFPE tumor tissue.
Troll C, et al.
bioRxiv, 266023-266023 (2018)
Design and specificity of long ssDNA donors for CRISPR-based knock-in.
Li H, et al.
bioRxiv, 178905-178905 null
Jan Leipert et al.
Lab on a chip, 19(20), 3490-3498 (2019-09-19)
While LC-MS-based proteomics with high nanograms to micrograms of total protein has become routine, the analysis of samples derived from low cell numbers is challenged by factors such as sample losses, or difficulties encountered with the manual manipulation of small
G Stefano Brigidi et al.
Cell, 179(2), 373-391 (2019-10-05)
Cells regulate gene expression in response to salient external stimuli. In neurons, depolarization leads to the expression of inducible transcription factors (ITFs) that direct subsequent gene regulation. Depolarization encodes both a neuron's action potential (AP) output and synaptic inputs, via
Suman Rao et al.
Cell chemical biology, 26(6), 818-829 (2019-04-16)
Covalent kinase inhibitors, which typically target cysteine residues, represent an important class of clinically relevant compounds. Approximately 215 kinases are known to have potentially targetable cysteines distributed across 18 spatially distinct locations proximal to the ATP-binding pocket. However, only 40
Protokolle
This page shows covalent coupling of antibodies, aptamers, and proteins with a NHS Mag Sepharose, Sera-Mag Carboxylate-Modified, Sera-Mag SpeedBeads Carboxylate-Modified from GE Healthcare.