Merck
GE28-9889-53
Sigma-Aldrich
XK 50/30-Säule
Synonym(e):
XK 50/30 Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
SB.52
Methode(n)
LPLC: suitable
Allgemeine Beschreibung
Leere XK-Säulen ermöglichen zuverlässige und reproduzierbare Trennungen. Das Röhrchenmaterial besteht aus Borosilikatglas, das eine visuelle Prüfung des Medienbetts ermöglicht. Die Säulen bestehen aus biokompatiblen Materialien mit ausgezeichneter Chemikalienbeständigkeit. Dank eines breiten Spektrums an Säulenmaßen eignen sich die XK-Säulen für viele verschiedene Aufreinigungsformen. Zur Säulenpackung kann ein Packungsreservoir oder ein zusätzliches, mit einem Packverbinder befestigtes Säulenrohr verwendet werden. Der QuickLock-Mechanismus des Adapterschafts erleichtert eine schnelle und einfache Bewegung des Adapters, wodurch Anpassungen der Betthöhe sowie Demontage und Reinigung erleichtert werden. Die Bauweise des Adapterkolbens ermöglicht einen gleichmäßigen Fluss, wodurch die Integrität des gepackten Bettes während des Betriebs gewährleistet wird. Ein umfangreiches Ersatzteilangebot vereinfacht die Wartung.
Leere XK-Säulen sind für die Flüssigkeitschromatographie bei geringem bis mittelgroßem Druck bestimmt. Die benutzerfreundliche Konstruktion mit Anschlussteilen für eine direkte Verbindung mit Instrumenten des ÄKTA-Systems und anderen Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographiesystemen gewährleistet einen störungsfreien Betrieb. Die Produktfamilie basiert auf einer robusten Konstruktion, die eine hohe Reproduzierbarkeit und präzise Ergebnisse erzeugt. XK-Säulen sind mit wässrigen Lösungen und den meisten in der Flüssigkeitschromatographie von Makromolekülen verwendeten organischen Lösungsmitteln kompatibel.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Adapter-QuickLock-Mechanismus vereinfacht die Handhabung und Reinigung der Säule
Anschlussteile für eine direkte Verbindung mit Chromatographiesystemen.
Benutzerfreundliche und robuste leere Säulen, die für die Flüssigkeitschromatographie bei niedrigem bis mittelgroßem Druck konzipiert sind.
Die Kolbenkonstruktion gewährleistet eine homogene Verteilung des Puffers und eine reproduzierbare Packung.
Kühlmantel für empfindliche Aufreinigungen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
This page describes efficient column packing and preparation for affinity chromatography of antibodies.
This page shows how to perform sample desalting and buffer exchange for affinity chromatography of antibodies.
Protokolle
This page covers how and why to use Sepharose Big Beads for purification from crude, viscous samples.
This page shows how to purify histidine-tagged proteins using TALON Superflow from GE Healthcare.
This page shows how to separate IgG antibodies by affinity chromatography using Protein G Sepharose 4 Fast Flow from GE Healthcare.
This page shows how to separate IgG antibodies by affinity chromatography using Protein G Sepharose 4 Fast Flow from GE Healthcare.
Alle anzeigen