Merck
GE28-9031-33
Protein A High Performance MultiTrap
Cytiva 28-9031-33
Synonym(e):
High Performance Protein A, MultiTrap Protein A
About This Item
UNSPSC-Code:
41105323
NACRES:
NA.25
ligand
native protein A
Materialien
polypropylene and polyethylene
Leistungsmerkmale
wetted part: no
Verpackung
pkg of 4 ea
Hersteller/Markenname
Cytiva 28-9031-33
Lagerbedingungen
(20% Ethanol)
Parameter
30 °C max. temp.
4 °C min. temp.
Größe
127.8 mm × 85.5 mm × 30.6 mm
Matrix
highly cross-linked 6% agarose
Durchschnittliche Teilgröße
34 μm
cleaning
2-10
Arbeitsbereich
3-9
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Protein A Sepharose High Performance besitzt eine hohe Affinität zur Fc-Domäne von IgG in verschiedenen Spezies.
Protein A Sepharose High Performance besitzt eine hohe Affinität zur Fc-Domäne von IgG in verschiedenen Spezies. Es gibt zwei verschiedene Vorgehensweisen bei der Proteinanreicherung. Das angebundene Antigen (Zielprotein) kann entweder separat (quervernetzte Vorgehensweise) oder gemeinsam mit dem Antikörper (klassische Vorgehensweise) eluiert werden. Denken Sie daran, auch die Sammelschalen für das Waschen und die Elution des angereicherten Proteins zu bestellen.
Außerdem gibt es ein Protokoll für die effiziente, kleinskalige Aufreinigung von monoklonalen und polyklonalen Antikörpern aus Serum- und Zellkultur-Überständen in weniger als 20 Minuten. Eine Vorbehandlung der Probe ist nicht erforderlich.
pH below 3 is sometimes required to elute strongly bound IgG species. However, protein ligands may hydrolyze at very low pH.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Für die schnelle, zuverlässige und einfache Aufreinigung von Antikörpern im Kleinmaßstab oder die Anreicherung von Zielproteinen in vorgepackten, gebrauchsfertigen 96-Well-Filterplatten.
  • Flexibles Format kann für die klassische Elution oder die quervernetzte Methode angewendet werden.
  • Die Elutionsbedingungen sind sowohl für Arbeitsabläufe bei der Elektrophorese als auch bei der LC-MS-Analyse ausgelegt.
  • Schnell bindende Kinetik und hohe Leistungsfähigkeit ermöglicht eine hohe Ausbeute.
  • Einfache Aufskalierung mit vorgepackten HiTrap®-Protein-A-HP-Säulen.
  • Vorgepackt mit Protein A Sepharose High Performance zur Kopplung von IgG-Subklassen-Antikörpern.
  • MultiTrap-96-Well-Filterplatten können in der Zentrifuge oder im Vakuum sowie manuell oder in automatischen Robotersystemen verwendet werden.
Lagerung und Haltbarkeit
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Hinweis zur Analyse
Das Analysenzertifikat für dieses Produkt finden Sie unter www.cytiva.com.
Rechtliche Hinweise
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
MultiTrap is a trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Artikel
This page describes immunoprecipitation (immunoaffinity or pull-down techniques).
This page shows various purification options for Protein A Sepharose chromatography media and describes typical binding and elution conditions for Protein A Sepharose chromatography media.