GE28-4112-12
HITRAP® AVB SEPHAROSE HP
Cytiva 28-4112-12, 1 ea of 5 mL
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
1 ea of 5 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 28-4112-12
Bettgröße
16 mm × 25 mm
Bettvolumen
mL
Säule ID
16 mm
Matrix
cross-linked agarose
Durchschnittliche Teilgröße
34 μm
cleaning
2-12
working range
3-10
Kapazität
012 genecopies mL binding capacity
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- One step purification of adeno associated viruses
- Affinity medium with high selectivity and low background binding
- Large surface area to give enhanced capacity
- Prepacked HiTrap columns available, for simple operation with a syringe, pump, or chromatographic system
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Artikel
This page shows how to purify or remove viruses with a Capto DeVirS, AVB Sepharose High Performance from GE Healthcare.
Protokolle
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.