Merck
GE27-5140-01
Microspin S-400 HR
Cytiva 27-5140-01, pack of 50 columns
Synonym(e):
Microspin S-400 HR
About This Item
UNSPSC-Code:
41105501
NACRES:
NA.52
Verpackung
pack of 50 columns
Hersteller/Markenname
Cytiva 27-5140-01
Lagerbedingungen
(20% Ethanol)
(TE buffer (10 mM Tris/HCl, 1mM EDTA, pH 7.6))
Matrix
allyl dextran and N, N’-methylenebisacrylamide
Partikelgröße
25-75 μm
Durchschnittliche Teilgröße
50 μm
cleaning
2-13
working range
3-11
Eignung
suitable for bioprocess medium
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
MicroSpin-Säulen wurden für eine schnelle Aufreinigung von Nukleinsäuren zur Verwendung in einem breiten Anwendungsspektrum, einschließlich Entsalzen, Pufferaustausch und Entfernen von Primern, entwickelt. Eine gute Produktausbeute und -reinheit wird mit Probenvolumen von 25–100 μl und von Nanogramm- bis Milligramm-Mengen von DNA erzielt.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • illustra MicroSpin S-400 HR-Säulen: Zur schnellen Aufreinigung von PCR-Produkten (>200 bp) aus nicht-inkorporierten Primern (<32-mere) und Nukleotiden mittels Spinsäulen-Chromatografie. - Ausreichend für 25 bis 50 μ für die Bereinigung nach der PCR vor dem Klonen oder einer zweiten Amplifikationsreaktion bzw. 51 bis 100 μ für alle anderen Anwendungen.
  • Praktisch: Vorgepackt mit in TE-Puffer voräquilibriertem Sephacryl® S-400 HR.
  • Gebrauchsfertig: Erfordert weniger als 4 Minuten vom Probenauftrag bis zum Einsammeln des aufgereinigten Produkts.
  • Mittels Nickase-, Einzel- und Doppelstrangexonuklease- und RNase-Assays geprüft.
Lagerung und Haltbarkeit
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Hinweis zur Analyse
Um das Analysenzertifikat für dieses Produkt einzusehen, besuchen Sie bitte www.cytiva.com.
Rechtliche Hinweise
MicroSpin is a trademark of Cytiva
Sephacryl is a registered trademark of Cytiva
illustra is a trademark of Cytiva