GE17-5448-01
Capto™ Blue
Cytiva 17-5448-01, pack of 25 mL
About This Item
Empfohlene Produkte
ligand
Cibacron Blue
Verpackung
pack of 25 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-5448-01
Lagerbedingungen
(Solution of 0.1 M KH2PO4 and 20% Ethanol; 0.1 M Potassium Phosphate containing 20% Ethanol)
Matrix
highly cross-linked agarose
Durchschnittliche Teilgröße
75 μm (d50v)
cleaning in place
2-13
Arbeitsbereich
3-13
Kapazität
>24 mg binding capacity(HSA/ml medium (Qb10 at 4 min residence time))
Eignung
suitable for bioprocess medium
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Protokolle
This page shows how purify or remove albumin with Blue Sepharose and Capto Blue from GE Healthcare.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GE17-5448-01 | 4061837622489 |