GE17-1165-01
HiPrep™ 16/60 Sephacryl® S-100 HR
Cytiva 17-1165-01, column L × I.D. 60 cm × 16 mm, 50 μm avg. part. size
Synonym(e):
Gel filtration media
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene
Mol-Gew.
10000-100000 Da (globular proteins)
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-1165-01
Parameter
<1.0 mL/min flow rate
<5 mL sample volume
0.15 Mpa (22 psi)
Bettvolumen
120 mL
Säule L × ID
60 cm × 16 mm
Matrix
dextran-acrylamide particle platform
allyl dextran and N, N’-methylenebisacrylamide
polymeric
Aktive Matrixgruppe
dextran-acrylamide phase
Durchschnittliche Teilgröße
50 μm
cleaning
2-13
Arbeitsbereich
3-11
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Maximum recovery and minimum nonspecific adsorption with long-term chemical and physical stability resulting from the hydrophilic, rigid allyl dextran/bisacrylamide matrix.
- Gel filtration columns for low to medium pressure AKTA systems.
- Well-established in industrial production.
- The HiPrep™ Sephacryl® series offers reproducible separations over a wide molecular weight range.
- Convenient, prepacked HiPrep™ Sephacryl® columns speed up protein purification.
Eignung
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
This page shows how to refold proteins using gel filtration and products from GE Healthcare.
This page shows how to perform a separation with a sephacryl column from GE Healthcare which are Size Exclusion Chromatography media prepared by covalently cross-linking allyl dextran with N,N’-methylene bisacrylamide.