Merck
GE17-0452-01
Pharmalyte® 4-6,5
Cytiva 17-0452-01
Synonym(e):
4-6.5 Pharmalyte, Pharmalyte Gradient
About This Item
UNSPSC-Code:
41105323
NACRES:
NA.25
Form
liquid
Leistungsmerkmale
wetted part: no
Verpackung
pkg of 25 mL
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-0452-01
Lagerbedingungen
(S-re at 2°C - 8°C.)
Farbe
Colorless to light yellow
Löslichkeit
cold water: soluble (Soluble in cold water and hot water)
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Pharmalyte, breites pH-Intervall von 4–6,5. Pharmalyte® Trägerampholyte, die mittels Copolymerisation von Glycin, Glycylglycin, Aminen und Epichlorhydrin hergestellt werden, sind in fünf breiten und vier schmalen pH-Intervallen lieferbar. Jedes Intervall enthält zahlreiche Ampholyten mit hoher Pufferkapazität pro pH-Einheit. Pharmalyte® Trägerampholyten bilden einen extrem stabilen linearen pH-Gradienten und bieten gleichmäßige Leitfähigkeit auf dem Gel.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • High buffer capacity per pH unit
  • Linear and reproducible pH gradient
  • High resolution
  • Available in five broad-range and four narrow-range pH intervals
Lagerung und Haltbarkeit
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Hinweis zur Analyse
Um das Analysenzertifikat für dieses Produkt einzusehen, besuchen Sie bitte www.cytiva.com.
Rechtliche Hinweise
Pharmalyte is a registered trademark of Cytiva
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
This page describes components of rehydration solutions for use in 2-D Electrophoresis with GE Healthcare products.
Protokolle
Protease Inhibitor Mix from GE Healthcare inhibits serine, cysteine, metalloproteases, and calpain proteases and is suitable for animal and plant tissues, yeast, and bacteria.
Sample Grinding Kit from GE Healthcare is designed to disrupt cell or tissue samples for protein extraction.
Rehydration Solutions
This page describes two-dimensional separation of protein samples with GE Healthcare products.