GE17-0140-01
Sepharose™ CL-2B
Cytiva 17-0140-01, pack of 1 L
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
autoclavable Autoclavable, 20 min at 120°C in pH 7
Verpackung
pack of 1 L
Hersteller/Markenname
Cytiva 17-0140-01
Matrix
2% agarose
Partikelgröße
60-200 μm
cleaning in place
2-14
Arbeitsbereich
3-13
Allgemeine Beschreibung
Sepharose™ CL-2B ist eine bewährte quervernetzte Agarose-Gelfiltrations-Basismatrix und wird häufig für die Kopplung von Affinitätsliganden an die Matrix eingesetzt. Die Matrix ist nicht voraktiviert und der Anwender führt alle Kopplungsschritte durch.
Anwendung
Sepharose™ ist eine perlenförmige Gelfiltrationsmatrix auf Agarose-Basis. Sepharose™ ist erhältlich mit 3 unterschiedlichen Agarose-Gehalten, nämlich 2, 4 und 6 %, mit den Bezeichnungen Sepharose™ 2B, Sepharose™ 4B und Sepharose™ 6B. Sowohl Sepharose™ als auch Sepharose™ CL haben breite Fraktionierungsbereiche und sind so für die Charakterisierung oder Aufreinigung von Proben geeignet, die Bestandteile mit unterschiedlichem Molekulargewicht enthalten
Sepharose™-CL-Gele sind quervernetzte Derivate von Sepharose™ 2B, Sepharose™ 4B und Sepharose™ 6B. Die quervernetzte Form von Sepharose™ ist chemisch und physikalisch widerstandsfähiger als Sepharose™ selbst und bietet dieselbe Selektivität bei besseren Durchflusseigenschaften. Quervernetzte Sepharose™-Gele sind gegen organische Lösungsmittel beständig und daher das Mittel der Wahl für Separationen in organischen Lösungsmitteln.
Sepharose™-CL-Gele sind quervernetzte Derivate von Sepharose™ 2B, Sepharose™ 4B und Sepharose™ 6B. Die quervernetzte Form von Sepharose™ ist chemisch und physikalisch widerstandsfähiger als Sepharose™ selbst und bietet dieselbe Selektivität bei besseren Durchflusseigenschaften. Quervernetzte Sepharose™-Gele sind gegen organische Lösungsmittel beständig und daher das Mittel der Wahl für Separationen in organischen Lösungsmitteln.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- 2 % quervernetztes Agarose-Gelfiltrationsmedium.
- Bewährte Basismatrix für das Koppeln von Affinitätsliganden
- Höherer Quervernetzungsgrad für eine bessere Matrizenstabilität
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 4 bis 30 °C aufbewahren (20 % Ethanol)
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Hinweis zur Analyse
Das Analysenzertifikat für dieses Produkt finden Sie unter www.cytiva.com.
Rechtliche Hinweise
Sepharose is a trademark of Cytiva
Signalwort
Warning
H-Sätze
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)