GE10600065
Amersham™ Protran® Premium Western-Blotting-Membranen, Nitrozellulose
pore size 0.45 μm, sheet W × L 140 mm × 160 mm, pkg of 25 ea
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41105339
NACRES:
NB.22
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 25 ea
Hersteller/Markenname
Cytiva 10600065
Blatt B × L
140 mm × 160 mm
Porengröße
0.45 μm pore size
Allgemeine Beschreibung
Nitrozellulose-Blotting-Membran, bietet ausgezeichnete Empfindlichkeit und Auflösung sowie geringen Hintergrund für Western-Blotting-Detektionsanwendungen mittels Fluoreszenz.
Anwendung
Amersham™ Protran® Premium-Membranen aus Nitrocellulose für Western Blot sind für folgende Anwendungen geeignet:
- Western Blot
- Southern Blot
- Northern Blot
Leistungsmerkmale und Vorteile
- High binding capacity (162 – 180 µg Iµg/cm2).
- Suitable for proteins of a wide range of molecular weights.
- Unsupported, 100% pure nitrocellulose membrane for use with all ECL Western blotting systems and protein blotting applications.
- Available in popular precut sizes for laboratory application.
Lagerung und Haltbarkeit
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Rechtliche Hinweise
Amersham is a trademark of Cytiva
Protran is a registered trademark of Cytiva
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)