Wichtige Dokumente
G7627
Guanosine 5′-monophosphomorpholidate 4-morpholine-N,N′-dicyclohexylcarboxamidine salt
≥90%
Synonym(e):
MDCC
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Qualitätsniveau
Assay
≥90%
Form
powder
Löslichkeit
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C1CCC(CC1)N\C(=N\C2CCCCC2)N3CCOCC3.NC4=NC(=O)c5ncn([C@@H]6O[C@H](COP(O)(=O)N7CCOCC7)[C@@H](O)[C@H]6O)c5N4
InChI
1S/C17H31N3O.C14H21N6O8P/c1-3-7-15(8-4-1)18-17(20-11-13-21-14-12-20)19-16-9-5-2-6-10-16;15-14-17-11-8(12(23)18-14)16-6-20(11)13-10(22)9(21)7(28-13)5-27-29(24,25)19-1-3-26-4-2-19/h15-16H,1-14H2,(H,18,19);6-7,9-10,13,21-22H,1-5H2,(H,24,25)(H3,15,17,18,23)/t;7-,9-,10-,13-/m.1/s1
InChIKey
CFNWUGDJWKRMBL-VAMAKUSHSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?